Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Fixation/Permeabilization Kit
Kit de fixation/perméabilisation pratique à utiliser contenant tous les réactifs nécessaires pour préparer les cellules à la coloration et à l’imagerie des anticorps
Marque:  Invitrogen™ R37602
Code produit. 12363643
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Tous les composants sont fournis à 1X et sont prêts à l’emploi. Contenu du kit : Aldéhyde formique de haute pureté à 4 % dans le PBS, pH 7,3 ; Triton X-100 à 0,5 % ; BSA à 3 %, fraction V, délipidé, source néo-zélandaise, dans le DPBS ; PBS, pH 7,4
Description
Description
  • Les composants aident à préserver la morphologie cellulaire et à réduire la coloration de fond et sont fournis dans une boîte pratique avec des flacons à usage unique et des protocoles faciles à suivre
  • Kit de fixation/perméabilisation complet avec composants prêts à l’emploi et stockage à température ambiante
  • Optimisé pour le marquage secondaire des anticorps, la coloration de cellules fixées et les applications GFP
  • Boîte de stockage pratique, composants 1X prêts à l’emploi
  • Compatible avec l’analyse de la plupart des antigènes cellulaires
  • Réduction de la coloration de fond
  • Les composants ont été choisis pour répondre à une large gamme d’exigences de préparation des échantillons exigées pour une imagerie de fluorescence réussie des cellules fixes et perméabilisées
  • Réactifs optimisés pour la préservation de la structure cellulaire 3D et un accès adéquat aux anticorps des sites antigéniques intracellulaires
  • Les composants du kit ont été largement testés avec des cibles nucléaires et cytoplasmiques et ont obtenu des résultats égaux ou supérieurs aux réactifs standard
  • Les cellules sont traitées séquentiellement avec une solution de perméabilisation fixatrice et un tampon de blocage selon un protocole simplifié et facile à suivre : Cette procédure permet un accès optimal aux structures intracellulaires pour les anticorps et les colorants cellulaires fixes et maintient la morphologie cellulaire pour l’imagerie cellulaire de fluorescence ultérieure
  • Réduction de la coloration de fond, améliorant ainsi les niveaux de signal à bruit et la qualité de l’image
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons dʼimmunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de fixation/perméabilisation
Réactif de fixation, réactif de perméabilisation, Triton X-100
Température ambiante
Image-iT™, Molecular Probes™
Solution fixatrice : 20 ml
Solution de perméabilisation : 20 ml
Solution de blocage : 12 x 10 mL
Tampon de lavage : 500 ml
Conserver à ≤25°C.