Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (Wood strain without protein A) BioParticles™, fluorescein conjugate
Bactéries et levures marquées par fluorescence, tuées par les produits chimiques ou la chaleur dans une variété de tailles, de formes et d’antigénités naturelles
Marque: Invitrogen™ S2851
253.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- Bactéries et levures marquées par fluorescence, tuées par les produits chimiques ou la chaleur dans une variété de tailles, de formes et d’antigénités naturelles
- Des produits fluorescents BioParticles ont été utilisés pour étudier la phagocytose par microscopie par fluorescence, par spectrophotométrie quantitative et par cytométrie en flux
- Conjugués BioParticles marqués à la fluorescéine, qui sont partiellement éteints dans des environnements acides, la fluorescence des conjugués de colorant Alexa Fluor™, BODIPY™ FL, tétraméthylrhodamine et Texas Red™ est uniformément intense sur la plage de pH allant de 3 à 10.
- Marquage (Ex / Em) : Fluorescéine (env. 494 / 518 nm)
- Particule : S. aureus (souche de bois, sans protéine A)
- Fourni sous forme de poudres lyophilisées
- Environ 3 x 108 particulesS. aureus par mg de solide et environ 2 x 107 particules de zymosan par mg de solide
- Les conjugués peuvent être reconstitués dans le tampon de votre choix pour une utilisation dans les dosages de phagocytose
- La fluorescence des conjugués BioParticles qui sont liés à la surface de la cellule (mais non internalisés) peut être éteinte par du bromure d’éthidium, du bleu de trypan ou d’autres extincteurs
- En plus des applications cellulaires, les conjugués fluorescents BioParticles peuvent être efficaces en tant que références d’étalonnage par cytométrie en flux lors du tri des bactéries et des mutants de levures
- Les petites particules peuvent également être des références utiles pour les études sur la diffusion de la lumière car leurs tailles et leurs formes diffèrent de façon caractéristique
Analyse cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, récepteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscope à fluorescence | |
FITC (fluorescéine) | |
3 à 10 | |
10 mg | |
S. aureus |
Fluorescence | |
Conjugué Bioparticule | |
Poudre lyophilisée | |
BioParticles™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.