Learn More
Invitrogen™ Escherichia coli (K-12 strain) BioParticles™, Alexa Fluor™ 594 conjugate
La fluorescence des conjugués de colorants est uniformément intense sur la gamme de pH allant de 3 à 10.
Marque: Invitrogen™ E23370
244.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Conjugués marqués de façon covalente avec des fluorophores (un soin particulier a été pris pour éliminer le colorant libre après conjugaison).
- Marquage (Ex / Em) : Alexa Fluor 594 (env. 590 / 617 nm)
- Les conjugués sont fournis sous forme de poudres lyophilisées
- On observe environ 3 x 108 particulesE. coli ou S. aureus par mg solide et environ 2 x 107 particules de zymosan par mg solide
- Les conjugués peuvent être reconstitués dans le tampon de votre choix pour une utilisation dans les dosages de phagocytose
- La fluorescence des conjugués qui sont liés à la surface de la cellule (mais non internalisés) peut être éteinte par du bromure d’éthidium, du bleu de trypan ou d’autres extincteurs
- En plus des applications cellulaires, les conjugués fluorescents peuvent être efficaces en tant que références d’étalonnage par cytométrie en flux lors du tri des bactéries et des mutants de levures
- Les petites particules peuvent également être des références utiles pour les études sur la diffusion de la lumière car leurs tailles et leurs formes diffèrent de façon caractéristique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscope à fluorescence | |
Alexa Fluor™ 594 | |
3 à 10 | |
2 mg | |
E. coli |
Fluorescence | |
Conjugué E. coli | |
Poudre lyophilisée | |
Alexa Fluor™, BioParticles™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.