Learn More
Invitrogen™ Histone H1 From Calf Thymus, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
Marqué avec le colorant lumineux et photostable
Marque: Invitrogen™ H13188
226.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- Présente une fluorescence avec des maxima d’excitation / émission d’environ 495 / 520 nm et peut être visualisé par microscopie par fluorescence ou par cytométrie en flux
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, lysosomes, vacuoles
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Conjugué lipopolysaccharide | |
Alexa Fluor™ | |
Solution saline dans un tampon phosphate | |
Histone H1 |
Fluorescence | |
Colorants Alexa Fluor | |
1 mg | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.