Learn More
Invitrogen™ Fura Red™, AM, cell permeant
Analogue de fura-2 excitable par la lumière visible qui offre des possibilités particulières de mesure ratiométrique du Ca2+ dans des cellules uniques
758.00€ - 806.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
---|---|
Méthode de détection | Fluorescence |
À utiliser avec (application) | Viabilité et prolifération des cellules |
À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Microphotomètre, Cytomètre en flux |
Type de colorant | Fluorescent à base de colorants |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11598956
|
Invitrogen™
F3020 |
500 μg |
758.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11508966
|
Invitrogen™
F3021 |
10 x 50 μg |
806.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Mesure par microphotométrie, imagerie ou cytométrie en flux lors d’une utilisation avec un indicateur de calcium à fluorescence verte à excitation unique
- Forme d’ester d’acétoxyméthyle (AM).
- Utile pour le chargement intracellulaire non invasif.
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction des cellules, dosages cellulaires des seconds messagers, découverte et développement de médicaments, biologie des récepteurs couplés aux protéines G, homéostase et signalisation ioniques, identification et validation des cibles et des pistes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Viabilité et prolifération des cellules | |
Fluorescent à base de colorants | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence, Microphotomètre, Cytomètre en flux | |
Fura Red™ |