Learn More
Invitrogen™ FUN™ 1 Cell Stain
Sonde de viabilité fluorescente à deux couleurs pour levures et champignons
Marque: Invitrogen™ F7030
310.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le colorant se diffuse passivement dans divers types de cellules et colore initialement le cytoplasme avec une fluorescence verte diffuse
- Chez plusieurs espèces communes de levures et de champignons, le traitement ultérieur du colorant par des cellules vivantes entraîne la formation de structures vacuolaires distinctes, de forme compacte, qui présentent une fluorescence rouge frappante, accompagnée d’une réduction de la fluorescence cytoplasmique verte
- La formation de structures intravacuolaires nécessite à la fois une intégrité de la membrane plasmique et une capacité métabolique
- Fluorescence des cellules mortes jaune-vert vif, sans structures rouges discernables
Analyse du levure, analyse cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, analyse microbiologique, viabilité du levure et cytotoxicité
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Cellules fongiques, cellules de levure | |
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux | |
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) | |
FUN™ | |
Température ambiante |
10 mM | |
Fluorescence | |
Coloration | |
Tube(s), lame(s) | |
100 μL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.