Learn More
Invitrogen™ FR-31564 (Fosmidomycin, Sodium Salt)
Bloque une voie de synthèse d’isoprène
Brand: Invitrogen™ F23103
371.64 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’antibiotique phosphonate FR-31564 (fosmidomycine) est un agent antipaludique efficace qui fonctionne en bloquant une voie de synthèse de l’isoprène indépendante du mévalonate. L’activité antibiotique du FR-31564 est potentialisée par le glucose 1-phosphate. Le FR-31564 est également actif contre une variété de bactéries gram-négatives.
Analyse des bactéries, analyse des virus, des champignons et des parasites, études de liaison aux antibiotiques, analyse des cellules, viabilité et cytotoxicité des cellules, viabilité, prolifération et fonction des cellules, analyse microbiologique
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
25 mg | |
C4H9NNaO5P | |
Antibiotique |
Température ambiante | |
Poudre |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.