Learn More
Invitrogen™ FluoZin™-1, Tripotassium Salt, cell impermeant
Conçu pour détecter les concentrations de Zn2+ présentes dans les vésicules synaptiques et libérées en réponse à une stimulation électrique ou à des agonistes excitotoxiques.
Marque: Invitrogen™ F24180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Basé sur le chélateur N-(2-méthoxyphényl)iminodiacétate conçu pour la détection de Zn2+ dans la gamme 0-100 μM avec une sensibilité Ca2+ interférente minimale.
- Marquage (Ex/Em) : FluoZin-1 (environ 495/515 nm)
- Kd (Zn2+) (dans le tampon) : environ 8 μM
- Le produit lyophilisé peut être dissous ans de l’eau distillée ou un tampon aqueux pour utilisation
- Le produit est généralement chargé dans des cellules par microinjection ou diffusion à partir d’une pipette à patch.
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité, prolifération et fonction des cellules, découverte et développement de médicaments, homéostase et signalisation ioniques, identification et validation de cibles et de pistes, détection d’ions de zinc et de métaux lourds
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Store in freezer -5°C to -30°C and protect from light. | |
Fluorescence Microscope | |
Zinc Indicator | |
Room Temperature |
Fluorescence | |
Zinc Indicator | |
FluoZin™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.