Learn More
Invitrogen™ Fluo-5N, Pentapotassium Salt, cell impermeant
Analogue de fluo-4 avec une affinité de liaison moindre au Ca2+, ce qui le rend adapté à la détection de niveaux de calcium intracellulaire dans la plage de 1 μM à 1 mM qui sature la réaction de fluo-3 et de fluo-4
Marque: Invitrogen™ F14203
345.04 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison du Ca2+.
- Les cellules peuvent être chargées physiquement avec des formes salines imperméables aux cellules de ces indicateurs à l’aide d’une pipette à patch ou d’une micro injection ou d’un réactif de chargement des cellules pinocytotiques Influx™
- Compatible avec l’excitation à 488 nm par des sources laser d’ions argon, ce qui les rend utiles pour la microscopie confocale, la cytométrie en flux et les applications de sélection sur microplaques.
- Hausse de la fluorescence lors de la liaison du Ca2+ avec un faible décalage en longueur d’onde
- Ces indicateurs BAPTA lient plusieurs cations de métaux lourds (par ex., Mn2+, Zn2+, Pb2+) avec une affinité nettement supérieure à Ca2+.
- Les perturbations des mesures du calcium, causées par ces ions, peuvent être contrôlées à l’aide du chélateur sélectif de métaux lourds.
- Marquage (Ex/Em de Ca2+-forme liée) : Fluo-5N (494/516 nm)
- L’intensité de la fluorescence augmente lors de la liaison du Ca2+ : >100 fois
- Kd pour Ca2+ dans le tampon : environ 90 μM
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscope confocal, Microscope à fluorescence, Instrument à grande capacité, Lecteur HTS, Lecteur de microplaques, Imageur fluorescent | |
Fluorescent à base de colorants | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Indicateur de calcium | |
500 μg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.