Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 488 Streptavidin (Alexa Fluor™ 488 EGF complex)
Les conjugués biotinylés utilisent la biotine-XX, qui contient un bras espaceur long conçu pour améliorer l’affinité de la sonde pour le récepteur EGF
Marque: Invitrogen™ E13345
618.64 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’EGF marqué par fluorescence a permis aux scientifiques d’étudier les interactions récepteur-membrane, de déterminer la distribution des récepteurs, de calculer les constantes de vitesse pour l’interaction de l’EGF avec son récepteur, et bien plus encore.
- Les conjugués incorporant de la fluorescéine (FITC), Oregon Green™ 514 et de la tétraméthylrhodamine ont été construits avec un colorant directement attaché à l’EGF
- Molécule EGF : 53 acides aminés, MW = 6 045 Da
- Marquage (Ex / Em) : Biotine-XX complexée avec de la streptavidine Alexa Fluor 488 (env. 495 / 519 nm)
- Nombre de molécules de fluorophore sur chaque molécule d’EGF : environ 2 à 3
- La fluorescence est généralement surveillée à l’aide d’un cytomètre à flux, d’un microscope à fluorescence ou d’un fluorimètre
Bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères, culture de cellules primaires, culture de cellules T
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Cellules de mammifères | |
Fluorescence | |
Colorants Alexa Fluor | |
Alexa Fluor™ | |
Glace |
Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Facteur de croissance | |
Solide | |
100 μg | |
EGF |