Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Phospholipase A2 Assay Kit
Des variations plus faibles en raison des conditions d’instrumentation et de dosage
Marque: Invitrogen™ E10217
400.90 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 1 kit
Description
Ces kits utilisent L'essai autonome de la phospholipase A2, PLA2 et associent l’Ez et les lipides nécessaires pour réaliser deux dosages complets sur microplaques de 96 puits, qui surveillent l’activité des préparations d’enzymes purifiées et des lysats cellulaires. Le kit EnzChek de la Phospholipase A2 contient suffisamment de réactifs pour deux microplaques, en utilisant des volumes de 200 μl avec 96 puits pour effectuer une surveillance fluorimétrique continue de la PLA2. Ce produit constitue une alternative au réactif (B7701), (bis-BODIPY FL C11-PC), en proposant un substrat sélectif de la PLA2 et un réactif ratiométrique, réduisant ainsi les variations produites par les instruments et les conditions de dosage. La phospholipase A2 ou la PLA2 représente une gamme enzymatique qui hydrolyse la liaison sn-2 ester des phospholipides. Les activités de ces enzymes jouent un rôle important dans les troubles cardiovasculaires, inflammatoires et du système nerveux et dans les cancers. Le substrat de phospholipase A2 EnzChek assure une surveillance en temps réel sensible, continue et rapide des activités enzymatiques de la PLA2. Ce substrat unique, sélectif pour la PLA2, peut être utilisé en mode de détection par intensité ou par ratiométrie. En mode de détection par intensité, l’activité de la PLA2 est surveillée par l’augmentation d’intensité d’une seule longueur d’onde à environ 515 nm. Avec l’analyse ratiométrique, qui repose sur l’émission par transfert d’énergie de fluorescence par résonance (FRET) de ce substrat avant et après clivage, la PLA2 est détectée par les changements de rapport d’intensité d’émission à 515/575 nm avec une excitation à ≈ 460 nm. N’importe quel mode de détection constitue une méthode simple avec peu de bruit de fond, une sensibilité élevée et une forte spécificité à la PLA2.
Dosages d’activité enzymatique et protéique, activité de la lipase et de la phopholipase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Mélange, vert | |
Fluorescent | |
Lecteur de microplaques | |
BODIPY™ FL | |
Filtre FITC (fluorescéine) | |
1 kit | |
Substrat à base de lipides, substrat chimique | |
Phospholipase |
1 kit.Conserver le kit à <-20°C, à l’abri de la lumière, desséché | |
Dosage de la phospholipase A2 | |
Dosage de la phospholipase | |
Ratiométrique : 460-490 ⁄ 515, 575, basé sur l’intensité : 460-490⁄515 | |
EnzChek™, Molecular Probes™ | |
Température ambiante | |
Substrat de phospholipase |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.