Learn More
Invitrogen™ EGTA, Tetra(acetoxymethyl Ester) (EGTA, AM)
Colorant perméable aux cellules à charger passivement dans les cellules pour générer de l’EGTA intracellulaire
Marque: Invitrogen™ E1219
478.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Intrinsèquement liquide ou huileux à température ambiante
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au congélateur (-5 et -30°C). | |
Chélateur (non fluorescent) | |
Température ambiante |
EGTA AM | |
10 mg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.