Learn More
Invitrogen™ Dihydroéthidium (Hydroéthidine)
Capteur de radicaux libres
Marque: Invitrogen™ D1168
384.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
- L’indicateur superoxyde dihydroéthidium, également appelé hydroéthidine, présente une fluorescence bleue dans le cytosol jusqu’à ce qu’il soit oxydé, moment auquel il s’intercale dans l’ADN de la cellule, colorant son noyau d’un rouge fluorescent brillant
- Excitation / Émission : 518/606 nm
Numéro de catalogue Solution de 5 mM conditionnée n° D23107 stabilisée dans le DMSO.
Apoptose, analyse cellulaire, structure cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, détection des radicaux libres, stress nitro-oxydant, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, détection d’organites, espèces réactives de l’oxygène
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
25 mg | |
518/605 nm |