Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ Palmitic Acid, Azide (15-Azidopentadecanoic Acid)
Utilise une technique simple et robuste de marquage et de détection en deux étapes
Marque: Invitrogen™ C10265
323.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Identifiez et caractérisez les protéines palmitylées avec de l’alcool palmitique Click-iT, un azide utilisant la puissante chimie clic, une technique simple et robuste de marquage et de détection en deux étapes. À l’étape une, la biomolécule contenant l’azoture est administrée à des cellules ou des animaux et incorporée activement aux protéines. Contrairement à d’autres marqueurs tels que la biotine ou un colorant fluorescent, le marqueur à l’azoture est assez petit pour que la molécule marquée soit un substrat acceptable pour les enzymes qui incorporent ce bloc de construction aux protéines. La détection utilise la ligature chimiosélective ou une réaction “clic” entre et l’azoture et un alcyne, où la protéine modifiée est détectée avec le colorant correspondant contenant l’alcyne correspondant ou un haptène à l’aide du kit de tampon de réaction cellulaire Click-iT ou de tampon protéique Click-iT. Avec le kit de tampon de réaction cellulaire Click-iT, les cellules peuvent être analysées par microscopie par fluorescence, cytométrie en flux ou imagerie et analyse à haut contenu (HCS) avec d’autres biomarqueurs pour des résultats riches en contenu et en contexte. Grâce au kit de tampon de réaction protéique Click-iT, atteignez une sensibilité de détection dans les gels 1-D et les transferts Western à plage basse de femtomole ou effectuez une analyse LC-MS/MS et MALDI MS.
- Moins de risques
Analyse cellulaire, chimies click, chimie de marquage, marquage métabolique et synthèse de protéines naissantes avec chimie click
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Less hazardous | |
1 mg | |
Marquage métabolique | |
Click-iT™, Molecular Probes™ | |
Solide |
Acide palmitique | |
Stoker à ≤ -20°C, desséché et à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
Azoture | |
Protéines |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.