Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ ManNAz Metabolic Glycoprotein Labeling Reagent (tetraacetylated N-Azidoacetyl-D-Mannosamine)
Technique simple et robuste en deux étapes
Marque: Invitrogen™ C33366
352.45 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le réactif de marquage des glycoprotéines métaboliques Click-iT ManNAz fournit la première partie d’une technique simple et robuste en deux étapes pour identifier et caractériser les glycoprotéines contenant de l’acide sialique de surface cellulaire. Dans l’étape 1, les cellules cultivées sont incubées avec la mannosamine (ManNAz) modifiée par l’azoture. L’azido-sucre est incorporé métaboliquement dans les glycoprotéines contenant de l’acide sialique de surface cellulaire par la nature permissive de la voie de biosynthèse des oligosaccharides. Dans l’étape 2, par ligature chimiosélective ou par réaction clic entre un azoture et un alcyne, les glycoprotéines marquées à l’azoture peuvent alors être détectées avec un kit de détection de glycoprotéine Click-iT pour gels (TAMRA ou Dapoxyl™ alcyne) ou transferts Western (biotine alcyne). Ces produits Click-iT sont compatibles avec les technologies LC-MS/MS et les technologies protéomiques multiplexées™ pour les analyses approfondies du glycoprotéome.
- Moins de risques
Analyse cellulaire, chimies clic, analyse glycoprotéique avec chimie clic, chimie de marquage, spectrométrie de masse, marquage métabolique, marquage peptidique, marquage des protéines et des anticorps, électrophorèse sur gel protéique, coloration et imagerie de gel protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Moins de risques | |
5,2 mg | |
À base de biotine, fluorescent | |
Click-iT™ | |
Protéines |
Réactif de marquage | |
Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C. | |
Température ambiante | |
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotine, Oregon Green 488, TMR (tétraméthylrhodamine) |