Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ AHA (L-Azidohomoalanine)
Technique non radioactive
Marque: Invitrogen™ C10102
231.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
L’AHA Click-iT (L-azidohomoalaine) fournit une alternative rapide, sensible, non toxique et, surtout, non radioactive, à la technique traditionnelle, la méthionine 35S, pour la détection de la protéine naissante. L’AHA est un analogue d’acides aminés qui contient une très légère modification, en particulier une fraction d’azide pouvant être nourrie aux cellules cultivées et incorporée dans des protéines pendant la synthèse active de protéines. La détection utilise la ligature chimiosélective ou la réaction clic entre un azide et un alcyne où la protéine modifiée par l’azide est détectée à l’aide de l’un des kits de détection d’analyse de protéines Click-iT contenant l’alcyne biotine, le TAMRA, ou le Dapoxyl™. La sensibilité de détection avec ces réactifs dans les gels 1-D et les transferts Western est dans la gamme femtomole basse et compatible avec l’analyse LC-MS/MS et MALDI MS en aval ou les réactifs multiplexés Proteomics™ pour les analyses différentielles de protéines nouvellement synthétisées avec les glycoprotéines totales, les phosphoprotéines totales ou les protéines totales.
- Moins de risques
Analyse cellulaire, chimies click, chimie de marquage, marquage métabolique et synthèse de protéines naissantes avec chimie click, de protéines et d’anticorps, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Less hazardous | |
5 mg | |
À base de biotine, fluorescent | |
Température ambiante | |
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotine, Oregon Green 488, TMR (tétraméthylrhodamine) |
AHA | |
Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C. | |
Marquage métabolique | |
Click-iT™, Molecular Probes™ | |
Protéines |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.