Learn More
Invitrogen™ Colorant CM-DiI CellTracker™
Colorant fluorescent rouge bien adapté pour la surveillance du mouvement ou de la localisation cellulaire
Marque:  Invitrogen™ C7001
398.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10474562
  • 524.00€ / 1mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Après le chargement dans les cellules, le colorant est bien retenu, ce qui permet le suivi multigénérationel des mouvements cellulaires
  • Les spectres d’excitation / émission de couleur rouge (553/570 nm maxima) sont optimaux pour le multiplexage avec des colorants verts fluorescents et des protéines
  • Rétention du signal fluorescent de >72 heures (typiquement de trois à six générations)
  • Faible cytotoxicité : n’affecte pas la viabilité ni la prolifération
  • Meilleure solubilité dans l’eau par rapport à la coloration DiI
  • Conçus pour traverser librement les membranes cellulaires jusqu’aux cellules, où ils sont transformés en produits de réaction imperméants aux cellules
  • Ces colorants sont transférés aux cellules filles, mais pas aux cellules adjacentes dans une population.
  • Stable, non toxique aux concentrations de fonctionnement, bien retenu par les cellules et fluorescence très lumineuse à un pH physiologique
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Jaune
Microscope à fluorescence
Fluorescence
Température ambiante
Colorant
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
1mg
CellTracker™
Protéine fluorescente
Lipides & membranes cellulaires, Lipids