Learn More
Invitrogen™ Carboxy-PTIO (spin trap)
Radical libre stable qui réagit stoechiométriquement avec l’oxyde nitrique
Marque:  Invitrogen™ C7912
Code produit. 11500176
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le carboxy-PTIO hydrosoluble a été utilisé comme antagoniste de l’oxyde nitrique ainsi que pour quantifier les niveaux de NO par spectrométrie ESR
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, recherche sur l’oxyde nitrique, stress nitro-oxydant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante