Learn More
Invitrogen™ CandyCane™ Glycoprotein Molecular Weight Standards
Les étalons à poids moléculaire de glycoprotéine CandyCane se séparent en bandes alternées de protéines glycosylées et non glycosylées lors de l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide
Marque: Invitrogen™ C21852
302.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- Système : SDS-PAGE
- Plage de dimensions : 14 à 180 kDa
- Type de coloration : Non coloré
- Prêt à charger : Non
- Compatibilité du gel : Gels Tris-Acetate NuPAGE™ , gels Bis-Tris NuPAGE™ , gels Tris-Glycine Novex™, gels SDS-PAGE, gels Tricine Novex™
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie de gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C). | |
Non | |
Non coloré | |
CandyCane™ | |
Température ambiante |
Étalon de poids moléculaire de glycoprotéines | |
14 à 180 kDa | |
Gels de tricine Novex™, Gels de tris-glycine Novex™, Gels Bis-Tris NuPAGE™, Gels Tris-Acétate NuPAGE™, Gels SDS-PAGE | |
400 μL | |
SDS-PAGE |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.