Learn More
Invitrogen™ Calcium Orange™, AM, cell permeant - Special Packaging
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison du Ca2+
Marque: Invitrogen™ C3015
374.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ces indicateurs sont utilisés dans de nombreuses investigations de signalisation de calcium, notamment les mesures intracellulaires de Ca2+, suite à l’afflux et à la libération de Ca2+, et l’imagerie de l’excitation multiphotonique de Ca2+ dans les tissus vivants.
- Les cellules peuvent être chargées d’esters AM de ces indicateurs de calcium en ajoutant l’indicateur dissous directement aux boîtes de culture contenant les cellules cultivées
- Le signal de fluorescence provenant de ces cellules est généralement mesuré à l’aide de la microscopie par fluorescence, de dosages sur microplaque à fluorescence ou de cytométrie en flux
- Hausse de la fluorescence lors de la liaison du Ca2+ avec un faible décalage en longueur d’onde
- Ces sondes sont excitées par la lumière visible et le faible niveau d’énergie requise pour l’excitation réduit le potentiel de détérioration cellulaire due à la lumière
- Les instruments à base de laser couramment utilisés (c’est-à-dire les microscopes confocaux à balayage laser) sont capables d’exciter efficacement ces indicateurs et leurs émissions se situent dans les régions du spectre dans lesquelles l’autofluorescence cellulaire et la diffusion des bruits de fond représentent souvent un moindre problème
- Marquage (Ex/Em) : Calcium Orange (549/576 nm)
- L’intensité de la fluorescence augmente avec la liaison de Ca2+ : approximativement 3 fois
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Viabilité et prolifération cellulaires | |
Indicateur de calcium | |
CALCIUM ORANGE™ | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence | |
Fluorescent à base de colorants | |
10 x 50 μg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.