Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL Prazosin
Localiser et détecter le récepteur a1-adrénergique
Marque: Invitrogen™ B7433
336.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
La prazosine est un antagoniste à haute affinité pour le récepteur a1-adrénergique. Le dérivé de prazosine BODIPY FL fluorescent vert peut être utilisé pour localiser et détecter un récepteur a1-adrénergique.
Analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, imagerie cellulaire, détection de glutathion, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, stress nitro-oxydatif
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
100 μg | |
BODIPY™ | |
C28H32BF2N7O3 |
Température ambiante | |
Colorants BODIPY | |
FL Prazosine |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.