Learn More
Invitrogen™ BacMam GFP Transduction Control (BacMam 2.0)
Partie importante de la technologie BacMam améliorée
Marque: Invitrogen™ B10383
299.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Le contrôle de transduction du GFP BacMam contient 1 ml de virus à une concentration d’environ 1 x 108 particules virales/ml. Maxima d’excitation / émission de fluorescence approximatif pour l’emGFP : 485/520 nm
Description
Le contrôle de transduction BacMam 2.0 permet de découvrir la puissance et la commodité de la technologie BacMam améliorée, grâce à la lecture pratique du GFP émeraude (emGFP) ; notre emGFP Aequorea victoriaest extrêmement lumineux et photostable et cette forme non ciblée est idéale pour dosageer la transduction. Voyez comment BacMam 2.0 fonctionne avec le GFP dans votre modèle avant de passer aux réactifs plus spécialisés. La technologie BacMam est basée sur un virus d’insectes (baculovirus) pour aider à délivrer et exprimer efficacement des gènes dans les cellules de mammifères. Le baculovirus a été modifié pour inclure une cassette d’expression pour l’expression transgénique dans les cellules de mammifères. BacMam 2.0 intègre des éléments qui améliorent considérablement l’efficacité de transduction et les niveaux d’expression : une protéine de capside pseudotypée pour une entrée cellulaire plus efficace et des éléments génétiques (promoteur de CMV amélioré et élément réglementaire post-transcriptionnel de marmotte (WPRE) qui augmentent les niveaux d’expression. Les baculovirus ne se répliquent pas dans les cellules de mammifères et présentent donc un excellent profil de sécurité et n’ont pas d’effets cytopathiques sur les cellules. Les types de cellules qui étaient jusqu’ici incompatibles avec la technologie (cellules neuronales, cellules T) ou mal transduits (certaines cellules souches, CHO), sont maintenant transduits quantitativement avec un processus simple en une seule étape.
- Efficacité : transduction très efficace (>90 %) d’un large éventail de lignées de cellules de mammifères, notamment des cellules primaires, des cellules souches et des neurones
- Rapide et pratique : Il suffit d’ajouter le BacMam 2.0 avec des cellules à votre lamelle couvre-objet ou plaque de microtitration, de laisser incuber pendant la nuit et de doser ou de Conserver les cellules congelées prêtes pour L'essai pour les utiliser ultérieurement
- Sécurité : absence de réplication dans les cellules de mammifères, absence d’effet cytopathique observable et niveau de biosécurité (BSL) 1 (manipulation)
- Flexibilité : effectuez la cotransduction de plus d’un réactif BacMam pour des expériences multiplexes ou des études de colocalisation ; et contrôlez rigoureusement les niveaux d’expression simplement en variant la dose
Analyse cellulaire, dosages de rapporteurs cellulaires, imagerie cellulaire, dosages de protéines fluorescentes (GFP)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Vert | |
485 / 520 | |
Microscope à fluorescence, fluoromètre, lecteur HTS, instrument à haute densité, cytomètre en flux | |
Fluorescence | |
Liquide | |
Glace humide | |
Protéine fluorescente | |
Noyau, cytoplasme, Nucleus |
The BacMam GFP ttransduction control contains 1 ml of virus at a concentration of approximately 1 × 10^8 viral particles⁄ml. Approximate fluorescence excitation⁄emission maxima for emGFP: 485⁄520 in nm. The BacMam transduction control should be stored at 4°C, protected from light. When stored as directed, it is stable for 6 months. DO NOT FREEZE. |
|
GFP (EmGFP) | |
1 flacon | |
Visible | |
CMV | |
Intensité de fluorescence | |
Contrôle de la transduction de la GFP BacMam |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.