Learn More
Invitrogen™ Albumin from Bovine Serum (BSA), FITC conjugate
Suited for applications in which well-defined molecular weight tracers are needed
Brand: Invitrogen™ A23015
170.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- Applications include studying the rate of endocytosis and exocytosis and following intracellular protein processing
Cell Analysis, Cell Tracing and Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
Specifications
5 mg | |
Bovine | |
Classic Dyes | |
Lyophilized |
Fluorescein | |
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. | |
Room Temperature | |
Albumin Proteins |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.