Learn More
Erlab™ Molecode S
Molecode S Erlab™ est une alarme de détection de saturation pour les filtres à large spectre.
Marque: Erlab™ I0299000002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équipement requis par la classe I de la norme AFNOR NF X 15-211:2009
- Une cellule située dans la chambre d’échantillonnage permet de détecter automatiquement la saturation du filtre par les solvants
- Une deuxième cellule est placée en contact avec l’environnement du laboratoire, et permet d’indiquer une pollution possible de l’air ambiant
Spécification
Hottes filtrantes Captair Smart | |
Alarme de détection de saturation | |
Détection de solvants |