Learn More
Miele Professional™ Module
Module A 302 pour la prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire
Marque: Miele Professional™ 11116960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient à div. verreries labo. comme Erlenmeyer, ballons, etc.
- Équipé de 32 buses d'injection ID 110
- Distance entre les buses 57 mm de largeur, 61 mm de profondeur
Spécification
Injector Module | |
Laboratory washer baskets A 100 and A 150 | |
Four rows of eight injectors | |
132 x 215 x 479mm |