Learn More
Miele Professional™ Module
Module A 301/1 pour la prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire
Marque:  Miele Professional™ 11116950
Code produit. 15435021
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Convient à div. verreries labo. comme Erlenmeyer, ballons, etc.
  • Équipé de 18 buses d'injection E 351 (4 x 160 mm)
  • Équipé de 16 supports-tulipes E 353 pour les buses
  • Distance entre les buses 78 mm de largeur, 84 mm de profondeur