Learn More
OHAUS™ Bloc de module pour flacons
Le bloc de module pour flacons OHAUS™ est doté d’un contact étroit entre les tubes et les parois permettant une rétention thermique maximale et est disponible avec ou sans puits à thermomètre.
144.00€ - 147.00€
Spécification
Matériau | Aluminium anodisé |
---|---|
Type | Bloc |
Comprend | Avec puits à thermomètre |
Dimensions | 1 bloc |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15712609
|
OHAUS™
30400189 |
Flacons de 28 mm |
144.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15792599
|
OHAUS™
30400187 |
Flacons de 23 mm |
144.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15702609
|
OHAUS™
30400188 |
Flacons de 35 mm |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15782599
|
OHAUS™
30400186 |
Flacons de 21 mm |
144.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15762599
|
OHAUS™
30400184 |
Flacons de 17 mm |
144.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15722609
|
OHAUS™
30400190 |
Flacons de 16 mm |
147.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15742599
|
OHAUS™
30400182 |
Flacons de 12 mm |
144.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15752599
|
OHAUS™
30400183 |
Flacons de 15 mm |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les accessoires de chauffage de bloc comprennent des blocs modulaires pour accueillir presque tous les échantillons
- Les blocs modulaires sont dotés d’un contact étroit entre les tubes et les parois, ce qui permet une rétention thermique maximale
- La plupart des blocs possèdent un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
- Les couvercles à basse température permettent de réduire le débit d’air pour une meilleure stabilité de la température
Spécification
Aluminium anodisé | |
Bloc | |
Avec puits à thermomètre | |
1 bloc |