Learn More
Fisherbrand™ Module pour 4 distributeurs et 84 pipettes
Les modules sont utilisés pour éviter le levage de charge lourde et garantissent ainsi le meilleur environnement de travail ergonomique possible.
Marque:  Fisherbrand™ 2908346
Code produit. 17197794
  • 3165.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Module de verrerie avec écart de position d’unité de 120 mm et longueur de pipette de 160 à 630 mm
Spécification
Spécification
Module
4 distributeurs et 84 pipettes