Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Tychem 6000 F CHA5
GREENER_CHOICE
Offrent une excellente protection contre la perméation d’une très grande variété de produits chimiques. Les combinaisons à capuchon DuPont™ Tychem™ 6000 F sont fabriquées à partir d’un tissu léger et durable composé d’un film protecteur exclusif laminé à un substrat Tyvek pour usage intensif.
38.45€ - 949.00€
Spécification
Type de produit Combinaison à capuche
Matériau Tychem&trade ;
Couleur Gris
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
11793083
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13395221
L
928.00€
25 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12309429
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13395221
L
38.45€
1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12623680
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13495186
S
928.00€
25 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12325659
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
DuPont™
D13395545
XL
38.45€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11703093
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13395545
XL
928.00€
25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12399419
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13395268
XXL
38.45€
1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11713093
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13395268
XXL
928.00€
25 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12613680
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13495156
M
928.00€
25 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12319429
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13495156
M
38.45€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12603680
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
DuPont™
D13495118
XXXL
949.00€
25 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
Description
  • Disponible en gris pour les besoins de discrétion
  • Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal
  • Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
  • Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec les masques faciaux
  • Système de fermeture avec rabat à double fermeture éclair, auto-adhésif
  • Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection
  • Protège le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés) et particules ainsi que contre la contamination radioactive, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique
  • Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
Spécification
Spécification
Combinaison à capuche
Gris
Élastique
Capuche
Double fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif
Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
Rabat-menton auto-adhésif
Pour une large gamme d'applications allant du nettoyage de déversements chimiques, des interventions d'urgence aux applications militaires et pétrochimiques.
Tychem&trade ;
Élastique
Élastique
Élastique
Piqué, Ruban adhésif
Chimique
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Combinaison à capuchon Tychem 6000 F CHA5