Learn More
Miele Professional™ Unité mobile
Unité mobile E 935/2 pour un nettoyage optimal des instruments sur 3 niveaux
Marque: Miele Professional™ 7765780
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capacité de charge : Plateaux à maille DIN 9
- Équipé de 2 bras de pulvérisation intégrés
- Les zones de chargement des différents niveaux sont différentes
- Bande magnétique pour la reconnaissance d’unités mobiles (y compris les aimants)
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Laveur-désinfecteur, laboratoire | |
524 mm |
Unité mobile pour plateaux à mailles | |
9 plateaux à mailles DIN, 6 plateaux à mailles SPRI | |
790 mm | |
640 mm |