Learn More
Miele Professional™ Unité mobile
Unité mobile E 900-5/2 pour un nettoyage optimal des instruments sur 5 niveaux
Marque: Miele Professional™ 7765760
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capacité de charge : Plateaux à maille DIN 15
- Les zones de chargement des différents niveaux sont différentes
- Bande magnétique pour la reconnaissance d’unités mobiles (y compris les aimants ML)
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | |
605 mm |
Unité mobile pour plateaux à mailles | |
15 plateaux à mailles DIN, 10 plateaux à mailles SPRI | |
790 mm | |
640 mm |