Learn More
Eppendorf™ Tables mobiles
Tables mobiles Eppendorf™ idéales pour le remplacement ergonomique des centrifugeuses au sol
1817.24€ - 2389.52€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R |
---|---|
Longueur (métrique) | 70 cm |
Largeur (métrique) | 75 cm |
Comprend | Freins et roues de transport à usage intensif |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16503661
|
Eppendorf™
5921000010 |
Version basse |
1817.24€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16513661
|
Eppendorf™
5921000012 |
Version haute |
2389.52€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- S’adapte à n’importe quel espace au sol vide
- Disponible en deux options de hauteur différentes
- Idéale pour le remplacement d’une centrifugeuse au sol
- Prête à l’emploi - aucun assemblage n’est nécessaire
- Dimensions (L x P x H) : env. 75 x 70 x 58,5 cm
- À utiliser avec les centrifugeuses 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R et 5920 R
Spécification
Centrifugeuse 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R | |
70 cm | |
75 cm | |
Freins et roues de transport à usage intensif |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Tables mobiles