Learn More
Metro™ Tables de travail mobiles compactes avec cadre à 3 côtés
Optimisez chaque pouce avec les tables de travail mobiles compactes Metro™ avec cadre à 3 côtés. Fabriqués à partir de composants en acier inox durable pour résister aux applications et environnements les plus difficiles. S’assemblent facilement en quelques minutes sans utiliser d’outils spéciaux.
2085.00€ - 2335.00€
Spécification
Profondeur (impériale) | 24 po |
---|---|
Hauteur (impériale) | 34 po |
Capacité de charge (impériale) | 600 lb |
Capacité de charge (métrique) | 272 kg |
Type de produit | Table mobile |
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15997191
|
Metro™
MWTS2436US |
24 x 36 x 34 in |
2085.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15917201
|
Metro™
MWTS2448US |
24 x 48 x 34 in |
2220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15937201
|
Metro™
MWTS2460US |
24 x 60 x 34 in |
2335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les unités peuvent être montées en quelques minutes sans utiliser d’outils spéciaux
- L’étagère inférieure est réglable par incréments de 1 po
- La construction robuste fournit une charge nominale robuste de 600 lb
- Les composants en acier inox de type 304 conviennent particulièrement aux applications et environnements les plus difficiles
- Les montants de 1 po de diamètre et brevetés de construction d’étagère Super Erecta assurent une table rigide et sans balancement
- L’acier inox de calibre 14 robuste élimine virtuellement tout “bourdonnement”
- Utilise des roulettes en polymère résistantes à la corrosion de 5 po.
Garantie
Le produit sera exempt de défauts de matériel et de fabrication dans le cadre d’une utilisation, d’un service et d’une maintenance normaux pour une période d’un (1) an à compter de la date d’expédition du produit par le vendeur, sauf indication contraire par écrit du vendeur.
Spécification
24 po | |
600 lb | |
Table mobile | |
Acier inoxydable (304) |
34 po | |
272 kg | |
Argent |