Learn More
Knick Elektronische™ pH-mètre mobile
Marque: Knick Elektronische™ 902PH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le pH-mètre Portavo 902 est fourni avec :- 4 piles AA et module d’alimentation pré-monté
- Sangle de transport
- Instructions QuickStart dans différentes langues
- Rapport de test spécifique
- Instructions de sécurité
- Support de données avec manuels d’utilisation détaillés
Spécification
pH-mètre, 4 piles AA, récepteur pré-monté, sangle de transport, instructions de démarrage rapide, rapport de test spécifique, support de données avec manuels d’utilisation détaillés | |
1300 à 1300 | |
Yes | |
IP-66/67 with pressure compensation | |
500 g | |
Yes | |
Portavo 902 pH | |
pH-mètre mobile |
-2 à 16 | |
20°C à 120°C | |
DIN 19262 | |
132 x 156 x 30 mm | |
3 ans | |
PA12 GF30 + TPE | |
0 to 95%, short-term condensing allowed |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Knick Elektronische™ pH-mètre mobile > Dimensions (L x l x H) : 132 x 156 x 30 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu