Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile
Module E 947/2 pour, par exemple, le nettoyage des 88 tubes à centrifuger, des fioles ou des tubes à essai
Marque:  Miele Professional™ 7459430
Code produit. 15400565
  • 3290.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Équipé de 88 buses, 2,5 x 110 mm
Spécification
Spécification
Acier inoxydable, plastique
Acier inox, noir
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
170 mm
Insert / module pour tubes à essai
88 tubes à essai
352 mm
558 mm