Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile
Module E 743 pour un chargement optimal de verrerie à col étroit de 100 à 500 ml
Marque: Miele Professional™ 5555250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Avec 36 buses (E 351) 4 x 160 mm avec clips (E 353)Spécification
Acier inoxydable, plastique | |
Acier inox, noir | |
Laveur-désinfecteur, laboratoire | |
190 mm |
Insert / module pour verrerie à col étroit | |
36 pièces de verrerie à col étroit | |
496 mm | |
492 mm |