Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile
Unité mobile pour un chargement optimal de la verrerie à col étroit
Marque: Miele Professional™ 3810190
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équipé de 37 buses d’injection et de mécanismes de verrouillage
- Équipé d’une connexion pour le séchage à l’air chaud
- Support pour ML/2 pour la reconnaissance automatique des unités mobiles
Spécification
Unité d’injection mobile 1/1 | |
verrerie à col étroit | |
1 de chaque |
E 414 | |
37 buses à injection |