Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile
Unité mobile pour un chargement optimal des pipettes
Marque: Miele Professional™ 3810130
1714.58 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient à 96 pipettes de 450 ml ou moins
- La surface est de 16 x 16 mm
- Complet avec hauteur de châssis de 150 mm
- Équipé d’une connexion pour le séchage à l’air chaud
Spécification
Unité d’injecteur mobile | |
E 408 | |
Pipettes | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Miele Professional™ Injecteur mobile > Accueillent les articles suivants : 96 pipettes
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu