Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile
Module E 755 pour un chargement optimal de verrerie à col étroit de 25 à 100 ml
Marque: Miele Professional™ 5701590
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Équipés de 36 buses (E 470) 2,5 x 90 mm avec support
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | |
130 mm |
Insert / module pour verrerie à col étroit | |
36 pièces de verrerie à col étroit | |
496 mm | |
492 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Miele Professional™ Injecteur mobile > Dimensions (P x L x H) : 496 x 492 x 130 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu