Learn More
Pal International™ Charlottes
Simple but effective hair covering provides the ideal barrier protection in a wide range of environments. Pal International™ Polypropylene Mob Caps are made of soft, comfortable, thermally-bonded polypropylene fiber with an encapsulated double-elastic edge.
64.00€
Spécification
Type de produit | Charlotte |
---|---|
Dimensions | XL |
Matériau | Polypropylène |
Jetable | Single-use |
Quantité | 1000/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12693536
|
Pal International™
D93114HP |
Blanc | XL |
64.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Soft, comfortable, thermally-bonded polypropylene fiber construction
- Encapsulated double-elastic edge
- Food safe
- Latex-free to reduce the risk of irritation.
Spécification
Charlotte | |
Polypropylène | |
1000/boîte |
XL | |
Single-use | |
Bord double élastique encapsulé |