Learn More
SGE™ Septa silicone MN
Utilisez ces septa pour une variété d’applications. Les septa en silicone MN SGE Analytical Science™ sont fabriqués avec un matériau en silicone de haute qualité pour minimiser le carottage des aiguilles.
Marque:  SGE™ 041856
Code produit. 10492711
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Septum Premium en silicone MN
  • Pour les échantillonneurs automatiques avec jusqu’à 400 injections par septum
Spécification
Spécification
Septa en silicone
11 mm
Silicone
50/boîte