Learn More
Invitrogen™ MMP1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EHMMP1X5
Code produit. 17185509
  • 2635.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
The Human Matrix MetalloProteinase 1 (Hu MMP1) ELISA quantitates Hu MMP1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MMP1. Principle of the method The Human MMP1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Les métalloprotéinases matricielles (MMP) sont des enzymes protéolytiques capables de dégrader les composants des tissus conjonctifs. La sécrétion déséquilibrée de certaines MMP ou les perturbations du contrôle différentiel des MMP par l’inhibiteur tissulaire des MMP (TIMP) sont impliquées dans le potentiel invasif des tumeurs malignes. La collagénase interstitielle (MMP-1), la gélatinase A/collagénase de type IV de 72 kDa (MMP-2) et la gélatinase B/collagénase de type IV de 92 kDa (MMP-9) dissolvent la matrice extracellulaire (ECM) et peuvent initier et promouvoir l’angiogenèse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P03956
8 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Plasma, Sérum, Surnageant
5 x 96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
4312
<12%
Tampon de lavage, Solution d’arrêt, Plaques à 96 puits pré-enduites, Étalon, SAV-HRP, Chromogène, Anticorps de détection biotinylé, Couvercles de plaques adhésives, Concentrat de diluant de dosage
5 x 96 tests
Matrice extracellulaire & adhérence cellulaire
2°C à 8°C
Humaine
4 heures 45 min
24,69 pg/ml à 18 000 pg/ml
8 pg/ml à 18 000 pg/ml
Biotine
Structure cellulaire & protéines organites
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, MMP-2, - 3, -9, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
CLG,CLGN
<10%
HRP
RUO
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
CLG, CLGN
1 heures 20 min