Learn More
Inhibiteur du MMP II
Un inhibiteur à large gamme puissant et réversible des métalloprotéinases matricielles
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J65638.#0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
5 mg | |
-30°C to -10°C | |
203915-59-7 | |
513.58g/mol | |
Soluble in DMSO | |
Solide |
Off-white | |
Un inhibiteur à large gamme puissant et réversible des métalloprotéinases matricielles | |
C21H27N3O8S2 | |
N-Hydroxy-1,3-bis(4-methoxyphenylsulfonyl)-5,5-dimethylhexahydropyrimidine-2-carboxamide | |
Signal Transduction Reagent |