Learn More
Fisherbrand™ Filtre stérile à membranes d’ester de cellulose mixte
Les filtres stériles à membrane d’ester de cellulose mixte Fisherbrand™ sont composés d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose.
77.30€ - 98.85€
Spécification
Matériau | Ester de cellulose mixte |
---|---|
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Microdialyse de l’ADN et des protéines, clarification des solutions aqueuses pendant l’analyse microbiologique, identification des acides nucléiques |
Hydrophobicité | Hydrophile |
Quantité | Lot de 100 |
Code produit | Marque | Porosité | Couleur | Couleur de la grille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Couleur | Couleur de la grille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11735285
|
Fisherbrand™
0410A00023 |
0,45 μm | Blanc | Noir |
77.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11745285
|
Fisherbrand™
0415A00023 |
0,45 μm | Noir | Blanc cassé |
82.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11765285
|
Fisherbrand™
0421A00023 |
0,2 μm | Blanc | Noir |
98.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Membranes largement utilisées dans les applications de recherche et d’analyse
- Naturellement hydrophile, biologiquement inerte et offrant une stabilité thermique
- Caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que la membrane en nitrocellulose pure, ce qui facilite la détection des particules et un niveau de rétention élevé
- Les membranes quadrillées sont utilisées dans de nombreuses techniques microbiologiques, notamment le comptage des colonies après incubation
Spécification
Ester de cellulose mixte | |
Microdialyse de l’ADN et des protéines, clarification des solutions aqueuses pendant l’analyse microbiologique, identification des acides nucléiques | |
Lot de 100 | |
Oui |
Stérile | |
Hydrophile | |
Disque quadrillé | |
47 mm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- X100 MBNE MCE WHIT/N 47MM .45µ ST Fisherbrand .
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose