Learn More
Cytiva™ Membrane de filtration d’ester de cellulose mixte
Whatman™ ME27/41 ST Mixed Cellulose Ester (MCE) Filtration Membranes, with Grid are characterized by a smoother and more even surface than pure nitrocellulose filters. The color contrast of the filter surface (green with black grid) facilitates particle detection/counting and minimizes eye fatigue.
Marque: Cytiva™ 10405672
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Product Type: Filtration Membrane
- Grade: ME27/41 ST
- Material: Mixed Cellulose Ester (MCE; cellulose acetate and nitrocellulose)
- Diameter: 50 mm
- Pore Size: 0.8μm
- Grid Pattern: Black on Green (3.1 mm)
- For Use With (Application): Large Sample Volumes and Low Microorganism Counts
- Quantity: 100 Pk.
Informations sur la commande
dimDiameterMetricOuter
Spécification
Autoclavable | |
Reusable | |
MCE | |
Stérile | |
Volumes d’échantillons importants et nombre de microorganismes faibles | |
ME27/41 ST | |
Hydrophile | |
100/boîte | |
Circular | |
2 in |
Vert | |
Ester de cellulose mixte | |
0,8 μm | |
2,8/100/12,5 s/ml/cm2 | |
11,6/100sec./ml | |
Noir | |
ME27 | |
100 Pk. | |
Filtre à membrane | |
50 mm |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose