Learn More
Cytiva Membrane de filtration d’ester de cellulose mixte
Ces membranes sont caractérisées par une surface plus lisse et plus uniforme que les filtres en nitrocellulose pure
Marque: Cytiva 10401664
188.96 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les membranes d’ester de cellulose mixte Whatman sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose. Ces membranes sont caractérisées par une surface plus lisse et plus uniforme que les filtres en nitrocellulose pure. De plus, le contraste de couleur fourni par la surface du filtre facilite la détection des particules et minimise la fatigue oculaire. La gamme ME présente une teneur en acétate de cellulose inférieure par rapport à la gamme de membranes WME. Cercles, quadrillés.- Disponible en version stérile pour les applications critiques
- Excellent contraste pour faciliter la détection des particules
- Les grilles ne sont pas toxiques et n’inhibent pas la croissance bactérienne, ce qui garantit l’intégrité des échantillons
- Les membranes solides noires et quadrillées noires présentent un mélange de nitrate de cellulose et d’acétate de cellulose
- La membrane offre un haut degré de zone de surface interne pour une plus grande adsorption du produit
- Capacité de charge des saletés plus importante
- Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante
- Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons
- La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés
Spécification
Autoclavables | |
MCE | |
Non stérile | |
Procédures de comptage de colonies microbiologiques | |
ME25 | |
Filtre à membrane |
Ester de cellulose mixte | |
0,45 μm | |
12,5/100/12,5 s/ml/cm2 | |
unie | |
100Pack |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ||Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose