Learn More
Étalon de calibrage mixte 1 pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep MIXSTD1-500
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Pb | 500μg/ml |
Se | 200μg/ml |
Cd | 150μg/ml |
Zn | 150μg/ml |
Mn | 100μg/ml |
Plus | 50 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Mixed Calibration Standard 1 | |
500 mL | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Components in 2% HNO3:Be •50μg/mL Cd •150μg/mL Pb •500μg/mL Mn •100μg/mL Se •200μg/mL Zn •150μg/mL |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Environnement | |
2% HNO3 |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire