Learn More
Esculape Laboratoire™ Station de lavage des yeux mixte
Utilisez la station de lavage des yeux mixte Esculate Laboratoire™ dans les six mois suivant son installation, avant son expiration : la station requiert un programme de maintenance bi-annuel. Ces unités doivent être nettoyées et rechargées conformément aux instructions du fabricant.
Marque:  Esculape Laboratoire™ 8205205
Code produit. 11854021
  • 186.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conservateur mélangé avec de l’eau du robinet
  • Rinçage continu avec 0,4 gallon par minute pendant 15 minutes
  • Le fonctionnement mains libres permet à l’utilisateur de tenir les deux yeux ouverts simultanément
Spécification
Spécification
Lavage des yeux en cas de éclaboussures acides ou basiques
Flacon de douche oculaire avec solution de pH neutre de 200 ml ; flacon de douche oculaire avec 500 ml de solution ophtalmique ; boîte pour montage mural avec miroir et manuel de l’utilisateur
7 min
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Esculape Laboratoire™ Station de lavage des yeux mixte >