Learn More
Cole-Parmer™ Minuteur/horloge numérique parlante 1 canal Digi-Sense
Une voix humaine claire annonce le temps restant en mode compte à rebours - pas besoin de vérification visuelle
Marque: Cole-Parmer™ 94460-12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La fréquence des annonces augmente à mesure que le temps approche de zéro
- En mode horloge, appuyez sur n’importe quel bouton et la voix annonce l’heure
- Parfait pour les applications à faible luminosité, les chambres noires et les activités qui nécessitent toute votre attention
Spécification
Minuteur LCD | |
LCD | |
64mm | |
1Chaque |
1 minute (6 sons d’alarme) | |
1,5V | |
83 mm |