Learn More
IKA™ Agitateur vertical MINISTAR Control
GREENER_CHOICE
Agitateur vertical compact haute technologie avec garantie à vie.
1605.00€
Spécification
Vitesse 50 à 2 000 tr/min
Capacité 15 L
Affichage LCD : vitesse, température, couple, minuteur
Tension 100/240 V, tension CC : 24 V
Puissance 69 W
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15730728
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
IKA™
0025001988
Interface USB, prise UE
1605.00€
1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
Description
  • Affichage en verre trempé clos à réponse rapide pour une visibilité maximale et une résistance chimique
  • Les capteurs de vibrations de pointe détectent les écarts par rapport aux seuils autorisés et arrêtent automatiquement le processus
  • Affichage clair pour disposer de toutes les informations essentielles en un coup d’œil
  • Minuteur / compteur intégré pour le contrôle des réactions cinétiques sensibles et des rappels
  • Interface USB, par exemple pour documenter les paramètres à l’aide de labworldsoft™ ou pour installer les mises à jour du micrologiciel
  • Manipulation simple et intuitive
  • Surface tactile pour une longue durée de vie
  • Relevé de température sur l’affichage
  • Boîtier résistant aux produits chimiques
  • Fonction de verrouillage des touches
  • Régulateur de vitesse contrôlé par microprocesseur pour une vitesse de rotation constante, même avec des changements de viscosité
Spécification
Spécification
50 à 2 000 tr/min
LCD : vitesse, température, couple, minuteur
69 W
100 à 240 V, 50/60 Hz, 69 W
0,5 à 8 mm
MiniStar 20
20 Ncm
1,56 kg
15 L
100/240 V, tension CC : 24 V
70 x 193 x 154 mm
50/60 Hz
Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
CC sans balais
10 000 mPas